Principaux documents
Z415863
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 2,000 mL, Standard column
1 EA
472,00 €
472,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
472,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NC.05
472,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
LPLC: suitable
Taille de l'alésage
2 mm
Capacité
2,000 mL
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informations légales
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.