Principaux documents
Z408433
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 3/16 ‑ 1/4 in., blue wheel
1 EA
34,00 €
34,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
34,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
20121904
Nomenclature NACRES :
NB.51
34,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
straight tube ends
Caractéristiques
fits tubing 3/16 ‑ 1/4 in.
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Couleur
blue wheel
Description générale
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Informations légales
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP