Principaux documents
Z400548
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 500 ‑ 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
1 EA
299,00 €
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
299,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
299,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Joint
joint: ST/NS29/42
Caractéristiques
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8064-18
Diam. × L
1 in. × 1 in.
Description générale
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Informations légales
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.