Principaux documents
Z334545
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 14/23
Synonyme(s) :
FR50/2S/11A
1 EA
80,00 €
80,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
80,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
80,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
Joint
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS14/23
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Quickfit FR50/2S/11A
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
92 mm
Capacité
50 mL
Description générale
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited