Principaux documents
Z320056
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
13 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Synonyme(s) :
QC13/7
5 PKG
53,00 €
53,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 PKG
53,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
53,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Fabricant/nom de marque
Quickfit
Disponibilité
not available in USA and Canada
Raccords
13 thread
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited