Principaux documents
Z317594
Duran® vacuum desiccator plate
porcelain plate, I.D. 300 mm
Synonyme(s) :
297256909
Z317594-1EA
216,00 €
216,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
Z317594-1EA
216,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
216,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain plate
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I.
300 mm
Description générale
Perforated plate for vacuum desiccators.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences