Principaux documents
Z314536
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 3 mL, Luer lock tip style
1 EA
12,80 €
10 EA
128,00 €
12,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
12,80 €
10 EA
128,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
12,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
autoclavable
graduated 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Capacité
3 mL
Description générale
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informations légales
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.