Principaux documents
Z309141
Quickfit® Soxhlet extractor body
volume 40 mL
Synonyme(s) :
EX5/43
1 EA
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
128,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Quickfit EX5/43
Disponibilité
not available in USA and Canada
Plage de mesure du volume
40 mL
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited