Principaux documents
Z308803
Quickfit® conical flasks
capacity 150 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
FE150/4
Z308803-1EA
42,20 €
Z308803-5EA
156,00 €
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
Z308803-1EA
42,20 €
Z308803-5EA
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
42,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Joint
joint: ST/NS29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
without cap
Conditionnement
case of 5
Fabricant/nom de marque
Quickfit FE150/4
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
150 mL
Description générale
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited