Principaux documents
Z308579
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 125 mL
Synonyme(s) :
MF29/3/125
1 EA
42,90 €
42,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
42,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
42,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint 24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit MF 29/3/125
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
155 mm
Capacité
125 mL
Description générale
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited