Z308501
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 125 mL bottles
Synonyme(s) :
MF48/13/125
Fabricant/nom de marque
Quickfit MF 48/13/125
Disponibilité
not available in USA and Canada
Compatibilité
for use with 125 mL bottles
Catégories apparentées
Description générale
Sintered heads improve gas dispersion
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited