Principaux documents
Z285048
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 12000 mL
1 EA
1 890,00 €
1 890,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 890,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
Nomenclature NACRES :
NB.76
1 890,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
115 V
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 12000 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100AO1163
Disponibilité
not available in EU
not available in EU
Sortie
1300 W (2x650)
Description générale
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
Autres remarques
Must be used with power controller.
Informations légales
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC