Principaux documents
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
60,40 €
60,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
60,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
60,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37140-0010
Longueur
25.4 mm
Diamètre
8 (31.8mm ring O.D) mm
Taille
1 in. × 5/16 in.
Description générale
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informations légales
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP