Principaux documents
Z284092
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
29,50 €
29,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
29,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
eCl@ss :
32100100
Nomenclature NACRES :
NB.72
29,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37126-0001
Longueur
25 mm
Diamètre
22 mm
Taille
25 mm × 22 mm
Description générale
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Informations légales
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP