Principaux documents
Z189898
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
1 EA
19,20 €
19,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
19,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
19,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE-coated
cross PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37144-0112
Longueur
38.1 mm
Diamètre
15.8 mm
Taille
1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Description générale
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informations légales
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP