Z282030
Coors™ alumina pestle
for Z281980
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
alumina
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 60356
L du pilon
38 mm
Description générale
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.