Principaux documents
Z281360
Laboratory brushes
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
4 EA
51,70 €
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
51,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
51,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 4 ea
Longueur
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
Description générale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.