Principaux documents
Z281301
Laboratory brushes
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
4 EA
26,80 €
26,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
26,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131605
Nomenclature NACRES :
NB.35
26,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 4 ea
Longueur
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
Description générale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.