Principaux documents
Z279951
Sigma-Aldrich
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
Synonyme(s) :
chemical resistant tubing, thermoplastic elastomer tubing
50 FT
200,00 €
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 FT
200,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 50 feet
Fabricant/nom de marque
Tygon
D.I. × D.E.
1/4 in. × 1/2 in.
Taille de la paroi
1/8 in.
Catégories apparentées
Description générale
This chemical pump tubing is a thermoplastic elastomer tubing with chemical compatibilities approaching fluoroelastomers and silicone tubing. Black, rubber-like tubing is heat sealable. Max. temp.: 275°F (135°C).
  • Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
  • Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Informations légales
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2