Principaux documents
Z273279
Sigma-Aldrich
Détergent liquide Liquinox® sans phosphates
pkg of Bulk packs
Synonyme(s) :
Détergent liquide Liquinox® sans phosphates
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Description
anionic detergent
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc.
Conditionnement
pkg of Bulk packs
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Description générale
Détergent anionique concentré pour le nettoyage manuel et ultrasonique. Rinçage facile pour vous permettre d′obtenir des résultats fiables sans résidus causant des interférences. Extrêmement doux et complètement soluble dans l′eau dure et l′eau douce. Autorisé par l′USDA. Dilution au 1/100e, pH 8,5
Détergent anionique concentré pour le nettoyage manuel et ultrasonique. Rinçage facile pour vous permettre d′obtenir des résultats fiables sans résidus causant des interférences. Extrêmement doux et complètement soluble dans l′eau dure et l′eau douce. Autorisé par l′USDA. Dilution au 1/100e. pH 8,5
Informations légales
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable