Principaux documents
Z273244
Sigma-Aldrich
Alcotabs® efferescent tablets for siphon-type pipette and test tube washers
For siphon-type pipette and test-tube washers
Synonyme(s) :
efferescent detergent tablet, tube washer detergent
1 PKG
52,10 €
6 X 100 TABS
250,00 €
52,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
52,10 €
6 X 100 TABS
250,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
52,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 6 x 100 tablets in 6PAK
pkg of 100 tablets in 1PAK
Fabricant/nom de marque
Alconox, Inc. 1500 (6 x 100 Tablets)
Alconox, Inc. 1500-1 (100 Tablets)
Description générale
For siphon-type pipette and test-tube washers.
Informations légales
Alcotabs is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable