Principaux documents
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Undrilled
1 EA
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
210,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.32
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
CaF2
Conditionnement
pkg of (contains 1 window)
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diam. × épaisseur
32 mm × 3 mm
Description générale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorspar NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Fluorspar