Principaux documents
Z266027
Supelco
Racks multi-plaques CCM
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Matériaux
stainless steel rack
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Description générale
Contient deux plaques CCM de 20 × 20 cm, 10 × 20 cm ou 5 × 20 cm dans une cuve de développement standard en verre.