Z263397
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
white polypropylene cap, capacity 8 oz (250 mL), vinyl flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Taille du bouchon
70-400
Joint
Joints threaded neck (70-400)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216905
Capacité
8 oz (250 mL)
Diam. × H
73 mm × 88 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages