Principaux documents
Z262935
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
24 EA
100,00 €
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Joint
Joints threaded neck (20-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216800
Capacité
2 oz (60 mL)
Diam. × H
39 mm × 94 mm
Couleur
clear
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.