Z253014
Enviro-Safe® thermometer
temperature -10-225 °C, immersion level, total
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
immersion level total
Fabricant/nom de marque
HB Instruments 20520
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Plage de mesure de la température
-10-225 °C
Longueur
355 mm
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Description générale
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).