Principaux documents
Z423475
Easy-Read® thermometer
temperature 0-300 °F, immersion level, 76 mm
Synonyme(s) :
immersion thermometer
1 EA
44,50 €
25 EA
790,00 €
44,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
44,50 €
25 EA
790,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
44,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
immersion level 76 mm
Conditionnement
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B60301-0600
Plage de mesure de la température
0-300 °F
Longueur
305 mm
D.E.
6-7 mm
Catégories apparentées
Description générale
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Application
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Informations légales
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP