Principaux documents
Z252077
Sigma-Aldrich
Nalgene® polypropylene screw-closure for dropper-dispenser bottles
closure size 24 mm
Synonyme(s) :
bottle closure, plastic screw cap
1 PKG
10,50 €
10,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
10,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
10,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 712150-0240
Taille de la fermeture
24 mm
Description générale
Replacement polypropylene closures for use with Nalgene® narrow-mouth bottles, 24mm.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries