Principaux documents
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
1 PKG
246,00 €
246,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
246,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
246,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Joint
Joints threaded neck (45-400)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
with cap
with cap
Conditionnement
case of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216948
Capacité
250 mL
Diam. × H
66 mm × 119 mm
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.