Principaux documents
Z263133
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
1 PKG
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
129,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Taille du bouchon
38-400
Joint
Joints threaded neck (38-400)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
with cap
with cap
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216941
Capacité
4 oz (125 mL)
Diam. × H
54 mm × 95 mm
Couleur
amber
Caractéristiques et avantages
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.