Principaux documents
Z250066
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1000 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
12 EA
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
153,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Joint
Joints threaded neck (33-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216847
Capacité
32 oz (1000 mL)
Diam. × H
94 mm × 206 mm
Couleur
amber
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.