Principaux documents
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
1 EA
48,90 €
48,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
48,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
48,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 65608
Diamètre
39.4 mm
Description générale
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247626
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.