Principaux documents
Z247243
Coors porcelain crucible cover
cap size E, I.D. 74 mm
1 PKG
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
183,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille du bouchon
E
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66126
D.I.
74 mm
Description générale
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Caractéristiques et avantages
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Autres remarques
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.