Z247367
Coors™ Buchner funnel
capacity 1,060 mL
About This Item
Produits recommandés
Description
For Filter Paper Diameter (mm): 142-150
Fabricant/nom de marque
Coorstek 60246
Hauteur
221 mm
Capacité
1,060 mL
Diam. de la plaque/du plateau
151 mm
Diamètre
135 mm, perforated
Description générale
Application
Informations légales