Z247162
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 17 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
porcelain
Taille du bouchon
C
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66135
Hauteur
26 mm
Capacité
17 mL
D.E. de la partie supérieure
41 mm
Description générale
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caractéristiques et avantages
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities