Principaux documents
Z247111
Coors porcelain crucible
High form, capacity 12 mL
1 PKG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain
Taille du bouchon
B
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66105
Hauteur
28 mm
Capacité
12 mL
D.E. de la partie supérieure
35 mm
Description générale
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caractéristiques et avantages
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.