Principaux documents
Z246565
Nickel crucible
low form, capacity 55 mL
1 EA
62,30 €
62,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
62,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122200
Nomenclature NACRES :
NB.43
62,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Capacité
55 mL
Diam. × H
47 mm × 43 mm
Épaisseur
0.035 in.
Catégories apparentées
Description générale
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.