Principaux documents
GF38527027
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 275 mm, stabilized with 3% yttria
Synonyme(s) :
MG607920
1 EA
1 060,00 €
1 060,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 060,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 060,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 385-270-27
Longueur
275 mm
Diamètre
6.35 mm