Principaux documents
Z232971
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
1 EA
10,20 €
10 EA
69,50 €
10,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
10,20 €
10 EA
69,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
10,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Joint
Joints neck (31)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212261405
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
70 mm
Capacité
25 mL
D.E. du flacon/de la fiole
43 mm
D.E. du col
31 mm
Description générale
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Autres remarques
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences