Principaux documents
Z222127
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
1 EA
190,00 €
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
190,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41101500
Nomenclature NACRES :
NB.74
190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Branson 100-410-166
Capacité de la cuve
9.2 L
Description générale
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 5800 Utrasonic Bath.
Informations légales
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.