Principaux documents
Z220329
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 45/40
1 EA
75,20 €
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
75,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.43
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
J
K
Joint
female joint: ST/NS45/40
Description générale
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Articles
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.