Principaux documents
Z174300
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
1 EA
198,00 €
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
198,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
198,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
2,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.