Principaux documents
Z219983
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 19/22
Synonyme(s) :
glass stopper, glass stoppers, stoppers
1 EA
30,60 €
30,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
30,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
30,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ground glass
Joint
joint: ST/NS19/22
Description
closed at bottom
Description générale
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC