Principaux documents
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
1 EA
90,20 €
90,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
90,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
90,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Catégories apparentées
Description générale
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC