Principaux documents
Z219819
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, w/drip-tip
1 EA
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
500 mL
Description générale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.