Principaux documents
Z219320
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
1 EA
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
120,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
C
Joint
joint: ST/NS24/25
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 503110
D.I. du filetage
7.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informations légales
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Pièce de rechange