Principaux documents
Z304107
Quickfit® Vigreux column
L 600 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
FC3/23
5 X 1 EA
1 320,00 €
1 320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 X 1 EA
1 320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit FC 3/23
Disponibilité
not available in USA and Canada
Longueur
600 mm
Description générale
Indentations arranged in sets of eight with four being horizontal and four sloping at 45°, promoting redistribution of liquid from walls to center of column for greater efficiency.
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited