Principaux documents
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
Synonyme(s) :
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
1 EA
393,00 €
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
393,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.43
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 650811
Description générale
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.