Principaux documents
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
1 EA
122,00 €
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
122,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
122,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
one-piece
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Longueur du manche
6 ft
Description générale
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP