BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
Synonyme(s) :
PTFE, Sampling dippers
211,00 €
About This Item
211,00 €
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
BRAND 90454
P × H
80 mm × 125 mm
Capacité
500 mL